missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK5RAP2 Antibody (CL3392) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289645 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30289645 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30289645

Marca: Novus Biologicals NBP259027JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDK5RAP2 Monoclonal antibody specifically detects CDK5RAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK5RAP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3392
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C48, CDK5 activator-binding protein C48, CDK5 regulatory subunit associated protein 2, CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, centrosomal protein 215 kDa, Centrosome-associated protein 215, Cep215, DKFZp686B1070, DKFZp686D1070, FLJ10867, KIAA1633microcephaly, primary autosomal recessive 3, MCPH3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q96SN8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55755
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.