missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdk5 Antibody (OTI2H6), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18162773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18162773 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18162773

Marca: Novus Biologicals NBP270396IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cdk5 Monoclonal specifically detects Cdk5 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cdk5
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H6
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Cell division protein kinase 5, cyclin-dependent kinase 5, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, protein kinase CDK5 splicing, PSSALRE, Serine/threonine-protein kinase PSSALRE, Tau protein kinase II catalytic subunit, TPKII catalytic subunit
Símbolos de los genes CDK5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Cdk5 (NP_004926) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Innate Immunity, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1020.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.