Learn More
CDK4/6-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16405616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16405616 100 mg 100 miligramos
16461077 50 mg 50 miligramos
16424818 10 mg 10 miligramos
16407567 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16405616
Marca: Medchem Express HY114339
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material CDK4/6-IN-2
CAS 1800506-48-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32F2N8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.2 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1CCN(CC2=CN=C(NC3=NC=C(F)C(C4=CC(N(C(C)C)C(C)=N5)=C5C(F)=C4)=C3)N=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 506.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.59
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.