missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK20 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584371 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584371 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298621G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDK20 Polyclonal antibody specifically detects CDK20 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK20
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CAK-kinase p42, CCRKEC 2.7.11.22, CDCHP42, CDK-activating kinase p42, cell cycle related kinase, Cell cycle-related kinase, Cell division protein kinase 20, cyclin-dependent kinase 20, Cyclin-dependent protein kinase H, Cyclin-kinase-activating kinase p42, EC 2.7.11, p42, PNQALRE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDK20 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23552
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.