Learn More
CDK-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16451677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16451677 50 mg 50 miligramos
16495498 10 mg 10 miligramos
16490186 2 mg 2 miligramos
16438217 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16451677
Marca: Medchem Express HY13033
MedChemExpress CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
CDK-IN-2 is a potent and specific CDK9 inhibitor with IC50 of <8 nM, extracted from reference 1, example 4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDK-IN-2
CAS 1269815-17-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClFN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo CDK inhibitor II
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.87 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(NC([C@H]3CNCCC3)=O)=NC=C2Cl)=C(C=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 363.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.81
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease