missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDH1 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA800718S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CDH1 Monoclonal antibody specifically detects CDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| CDH1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96HZ4 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55502 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1B11 | |
| Unconjugated | |
| HES6 | |
| AA960649; ARC-1; cadherin 1; cadherin 1, E-cadherin (epithelial); cadherin 1, epithelial; cadherin 1, type 1; cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial); cadherin e; cadherin-1; cadherin-E; calcium-dependent adhesion protein, epithelial; CAM 120/80; CD324; CDH1; CDHE; cell adhesion molecule; cell-CAM 120/80; ECAD; E-cad; E-Cad/CTF1; E-Cad/CTF2; E-Cad/CTF3; Ecadherin; E-cadherin; E-cadherin 1; E-cadherin precursor; Epithelial cadherin; hab; half baked; LCAM; L-CAM; Um; UVO; Uvomorulin | |
| Full length human recombinant protein of human HES6 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido