missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDH1 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17518842 30 μL 30 microlitros
17598832 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17518842 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800718S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDH1 Monoclonal antibody specifically detects CDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CDH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HES6
N.º de referencia del gen Q96HZ4
Alias de gen AA960649; ARC-1; cadherin 1; cadherin 1, E-cadherin (epithelial); cadherin 1, epithelial; cadherin 1, type 1; cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial); cadherin e; cadherin-1; cadherin-E; calcium-dependent adhesion protein, epithelial; CAM 120/80; CD324; CDH1; CDHE; cell adhesion molecule; cell-CAM 120/80; ECAD; E-cad; E-Cad/CTF1; E-Cad/CTF2; E-Cad/CTF3; Ecadherin; E-cadherin; E-cadherin 1; E-cadherin precursor; Epithelial cadherin; hab; half baked; LCAM; L-CAM; Um; UVO; Uvomorulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HES6 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55502
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.