missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDCP1 Antibody (309121), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512609 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18512609 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18512609

Marca: Novus Biologicals FAB26662MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CDCP1 Monoclonal antibody specifically detects CDCP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno CDCP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 309121
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CDCP1 isoform 1, Ala33-Leu666, Accession # NP_073753
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64866
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.