Descripción
CDC42EP3 Polyclonal antibody specifically detects CDC42EP3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CDC42EP3 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | Binder of Rho GTPases 2, BORG2CEP3UB1, CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 3, cdc42 effector protein 3, CRIB-containing BORG2 protein, FLJ46903, MSE55-related Cdc42-binding protein, MSE55-related protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-254 of human CDC42EP3 (NP_006440.2).,, Sequence:, MPAKTPIYLKAANNKKGKKFKLRDILSPDMISPPLGDFRHTIHIGKEGQHDVFGDISFLQGNYELLPGNQEKAHLGQFPGHNEFFRANSTSDSVFTETPSPVLKNAISLPTIGGSQALMLPLLSPVTFNSKQESFGPAKLPRLSCEPVMEEKAQEKSSLLENGTVHQGDTSWGSSGSASQSSQGRDSHSSSLSEQYPDWPAEDMFDHPTPCELIKGKTKSEESLSDLTGSLLSLQLDLGPSLLDEVLNVMDKNK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |