missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC42BPB Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18067209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18067209 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18067209

Marca: Novus Biologicals NBP298656AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC42BPB Polyclonal specifically detects CDC42BPB in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC42BPB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDC42 binding protein kinase beta (DMPK-like), CDC42-binding protein kinase beta, CDC42-binding protein kinase beta (DMPK-like), DMPK-like beta, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ37601, FLJ44730, KIAA1124DKFZp686H1431, MRCK beta, MRCKB, Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase beta, Myotonic dystrophy protein kinase-like beta, serine/threonine-protein kinase MRCK beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDC42BPB fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9578
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.