missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC37 Antibody (6B3B7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18239391 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18239391 0.1 mL 0.10 ml
18681639 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18239391

Marca: Novus Biologicals NBP261730

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDC37 Monoclonal specifically detects CDC37 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC37
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 6B3B7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CDC37 (cell division cycle 37, S. cerevisiae, homolog), CDC37 cell division cycle 37 homolog, CDC37 cell division cycle 37 homolog (S. cerevisiae), CDC37A, cell division cycle 37 homolog (S. cerevisiae), Hsp90 chaperone protein kinase-targeting subunit, hsp90 co-chaperone Cdc37, P50CDC37
Símbolos de los genes CDC37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CDC37 (AA: 241-378) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 63.4 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Membrane Trafficking and Chaperones, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11140
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.