missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC2L2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18764862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18764862 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18764862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100495JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC2L2 Polyclonal antibody specifically detects CDC2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC2L2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDK11-p110, CDK11-p58, cyclin-dependent kinase 11A, PITSLRE protein kinase beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 50 and 100 of human Cell Division Cycle 2-like 2 using the numbering given in SwissProt entry Q9UQ88 (GeneID 985).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Protein Phosphatase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728642
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.