missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdc27 Antibody (AF 3.1), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18070414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18070414 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18070414 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002606G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cdc27 Monoclonal specifically detects Cdc27 in Mammal, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cdc27
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon AF 3.1
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANAPC3CDC27 homolog, anaphase promoting complex subunit 3, Anaphase-promoting complex subunit 3, anaphase-promoting complex, protein 3, APC 3, APC3cell division cycle 27, CDC27Hs, cell division cycle 27 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 27 homolog, D0S1430E, D17S978E, HNUC, H-NUC, NUC2, nuc2 homolog
Símbolos de los genes CDC27
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A peptide corresponding to the C-terminal 10 residues of human cdc27 coupled to KLH.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 996
Especies diana Mammalia, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.