missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdc20, p Thr79 Antibody (BT2.1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18671238 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18671238 0.1 mL 0.10 ml
18615296 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18671238

Marca: Novus Biologicals NBP250246

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cdc20 Monoclonal antibody specifically detects Cdc20 in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cdc20
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BT2.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen CDC20 cell division cycle 20 homolog, CDC20 cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 20 homolog, MGC102824, p55CDCS. cerevisiae, homolog)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GPKMQGpTPSRAG. pT represents phosphorylated Thr79.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 991
Especies diana Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.