missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdc20 Antibody (BA8), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18077193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18077193 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18077193

Marca: Novus Biologicals NB1002646R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cdc20 Monoclonal specifically detects Cdc20 in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cdc20
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BA8
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CDC20 cell division cycle 20 homolog, CDC20 cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 20 homolog, MGC102824, p55CDCS. cerevisiae, homolog)
Símbolos de los genes CDC20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide from the carboxy terminus of the protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 991
Especies diana Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.