missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC2/CDK1 Antibody (2G9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18122479 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18122479 0.1 mL 0.10 ml
18665215 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18122479

Marca: Novus Biologicals NBP237626

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDC2/CDK1 Monoclonal specifically detects CDC2/CDK1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDC2/CDK1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2G9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen CDC28A, CDC2MGC111195, cell cycle controller CDC2, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, cyclin-dependent kinase 1, DKFZp686L20222, EC 2.7.11.22, EC 2.7.11.23, G1 to S and G2 to M, p34 protein kinase, P34CDC2
Símbolos de los genes CDK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CDK1 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 34 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 983
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.