missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD99 Antibody (rMIC2/8497), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594565 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594565 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594565

Marca: Novus Biologicals NBP321118FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD99
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMIC2/8497
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-185) of human CD99 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.