missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD98 Antibody (UM7F8), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18140895 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18140895 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18140895 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234506F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD98 Monoclonal specifically detects CD98 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD98
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon UM7F8
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 4F2, 4F2hc, 4T2HC, antigen identified by monoclonal antibodies 4F2, TRA1.10, TROP4, and T43,4F2HC, CD98, CD98 antigen, CD98 heavy chain, CD98HC, heavy chain, Lymphocyte activation antigen 4F2 large subunit, MDU1antigen defined by monoclonal 4F2, heavy chain, monoclonal 44D7, NACAE4F2 cell-surface antigen heavy chain, solute carrier family 3 (activators of dibasic and neutral amino acidtransport), member 2,4F2 heavy chain antigen
Símbolos de los genes SLC3A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Molt 13 T cell line
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD98 exits as a heterodimer containing a disulphide-linked glycosylated heavy chain and a non-glycosylated light chain. It is a member of the solute carrier family and encodes a cell surface, transmembrane protein. The protein exists as the heavy chain of a heterodimer, covalently bound through disulfide bonds to one of several possible light chains. The encoded transporter plays a role in regulation of intracellular calcium levels and transports L-type amino acids. Alternatively spliced transcript variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.