missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD98 Antibody (590559), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028236 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028236 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028236 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5920PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD98 Monoclonal antibody specifically detects CD98 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD98
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 590559
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen 4F2, 4F2hc, 4T2HC, antigen identified by monoclonal antibodies 4F2, TRA1.10, TROP4, and T43,4F2HC, CD98, CD98 antigen, CD98 heavy chain, CD98HC, heavy chain, Lymphocyte activation antigen 4F2 large subunit, MDU1antigen defined by monoclonal 4F2, heavy chain, monoclonal 44D7, NACAE4F2 cell-surface antigen heavy chain, solute carrier family 3 (activators of dibasic and neutral amino acidtransport), member 2,4F2 heavy chain antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD98, Asp105-Gln529, Accession # P08195
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6520
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.