missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD97 Antibody (SR1972), Novus Biologicals™

Código de producto. 18602674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18602674 50 μg 50 microlitros
18691465 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18602674

Marca: Novus Biologicals NBP32208550ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD97 Monoclonal antibody specifically detects CD97 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD97
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1972
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
Alias de gen CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CD97 (Uniprot #: P48960)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 976
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.