missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD97 Antibody (MEM-180), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209924 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209924 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209924 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500425R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD97 Monoclonal specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD97
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEM-180
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1
Símbolos de los genes ADGRE5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-activated peripheral blood cells
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 976
Especificidad de la prueba The antibody MEM-180 recognizes an unique epitope on CD97, a 75-85 kDa surface glycoprotein of G-protein-coupled receptor family, expressed on activated B and T lymphocytes, monocytes/macrophages, dendritic cells and granulocytes. HLDA VI; WS Code BP 415 HLDA VI; WS Code NL N-L023
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.