missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD96 Antibody (628211), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18668503 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18668503 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18668503

Marca: Novus Biologicals FAB6199P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD96 Monoclonal antibody specifically detects CD96 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD96
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 628211
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD96 antigenMGC22596, CD96 molecule, DKFZp667E2122, T cell-activated increased late expression protein, TACTILEincreased late expression, T-cell surface protein tactile
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD96, Val22-Asp501, Accession # NP_005807
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10225
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.