missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD96 Antibody (628211), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031952 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30031952 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30031952 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6199PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD96 Monoclonal antibody specifically detects CD96 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD96
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 628211
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD96 antigenMGC22596, CD96 molecule, DKFZp667E2122, T cell-activated increased late expression protein, TACTILEincreased late expression, T-cell surface protein tactile
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD96, Val22-Asp501, Accession # NP_005807
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10225
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.