Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Immunology |
| Objetivo | CD96 |
| Sinónimo | CD96 antigenMGC22596, CD96 molecule, DKFZp667E2122, T cell-activated increased late expression protein, TACTILEincreased late expression, T-cell surface protein tactile |
| Símbolo de gen | CD96 |