Learn More
CD94 Antibody (3G2), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200074308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18645215 0.025 mL 0.03 ml
18182908 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18645215
Marca: Novus Biologicals NBP2376310.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
CD94 Monoclonal specifically detects CD94 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD94
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen CD94 antigen, CD94natural killer cells antigen CD94, Killer cell lectin-like receptor subfamily D member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily D, member 1, KP43, NK cell receptor
Símbolos de los genes KLRD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD94 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3824
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only