missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD94 Antibody (131412), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030844 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30030844 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30030844 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1058H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD94 Monoclonal antibody specifically detects CD94 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD94
Aplicaciones Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 131412
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD94 antigen, CD94natural killer cells antigen CD94, Killer cell lectin-like receptor subfamily D member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily D, member 1, KP43, NK cell receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human CD94 and NKG2A
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3824
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.