Learn More
CD90/Thy1 Antibody (S09-6G7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18604944 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18604944 100 μg 100 microlitros
18662235 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18604944
Marca: Novus Biologicals NBP320016100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD90/Thy1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S09-6G7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human CD90/Thy1 (Uniprot # P04216)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7070
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG