Learn More
CD90/Thy1 Antibody (CL1028) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 30304224 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30304224 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30304224 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252960AF405
Mouse Monoclonal Antibody
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD90/Thy1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL1028
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04216, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7070
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b