missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90/Thy1 Antibody (783922), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18547776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18547776 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18547776

Marca: Novus Biologicals FAB20671MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD90/Thy1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 783922
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human CD90/THY1, Met1-Ser141, Accession # P04216
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7070
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.