Especificaciones
| Descripción | CD9 Immunobeads for Exosome Isolation (Mouse) |
| Sinónimo | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a 4 °C. |
| Especies diana | Humano |
| Cantidad | 10 reacciones |