Especificaciones
| Sinónimo | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. |
| Especies diana | Humano |
| Cantidad | 10 reacciones |