missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD9 Antibody (MM0180-5H15), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18055428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18055428 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18055428

Marca: Novus Biologicals NBP212184C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0180-5H15
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Símbolos de los genes CD9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CD9
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Embryonic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 928
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.