missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD9 Antibody (479608), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18672514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18672514 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18672514 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5218H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD9 Monoclonal antibody specifically detects CD9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 479608
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Especie del huésped Rat
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse CD9, Pro2-Val226, Accession # P40240
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 928
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.