missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD84/SLAMF5 Antibody (152-1D5), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582857 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582857 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311538MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD84/SLAMF5 Monoclonal antibody specifically detects CD84/SLAMF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD84/SLAMF5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 152-1D5
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD84 antigen, CD84 antigen (leukocyte antigen), CD84 molecule, Cell surface antigen MAX.3, DKFZp781E2378, hCD84, hly9-beta, leucocyte differentiation antigen CD84, leukocyte antigen CD84, Leukocyte differentiation antigen CD84, mCD84, Signaling lymphocytic activation molecule 5, SLAM family member 5, SLAMF5LY9B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spleen cells of a patient with hairy cell leukemia
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.