missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD83 Antibody (MM0179-4B34), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18078067 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18078067 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18078067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212180R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD83 Monoclonal specifically detects CD83 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD83
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0179-4B34
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen B-cell activation protein, BL11CD83 antigen, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15hCD83
Símbolos de los genes CD83
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant CD83
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.