Learn More
CD82/Kai-1 Mouse anti-Human, Clone: TS82b, Novus Biologicals™
Código de producto. 18019205 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
500 microlitros
18019205 200 μg 200 microlitros
18365906 500 μg 500 microlitros
2 options
Código de producto. 18019205
Marca: Novus Biologicals NBP318118200UL
Mouse Monoclonal Antibody
CD82/Kai-1 Monoclonal antibody specifically detects CD82/Kai-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD82/Kai-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon TS82b
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Formulación PBS. Sterile-filtered through 0.22 um.
Alias de gen CD82 antigenC33, CD82 molecule, IA4C33 antigen, Inducible membrane protein R2, KAI1GR15, kangai 1 (suppression of tumorigenicity 6, prostate; CD82 antigen (R2 leukocyteantigen, antigen detected by monoclonal and IA4)), Metastasis suppressor Kangai-1, R2, SAR2tetraspanin-27, ST6tspan-27, Suppressor of tumorigenicity 6 protein, Tetraspanin-27, Tspan-27, TSPAN274F9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Jurkat and HEL cell lines. Hybridoma: Myeloma X63/AG8. x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3732
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ