missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD82/Kai-1 Antibody (TS82b), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18546636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 755
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18546636 0.1 mL; DyLight 755
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18546636 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318118IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD82/Kai-1 Monoclonal antibody specifically detects CD82/Kai-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD82/Kai-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TS82b
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD82 antigenC33, CD82 molecule, IA4C33 antigen, Inducible membrane protein R2, KAI1GR15, kangai 1 (suppression of tumorigenicity 6, prostate; CD82 antigen (R2 leukocyteantigen, antigen detected by monoclonal and IA4)), Metastasis suppressor Kangai-1, R2, SAR2tetraspanin-27, ST6tspan-27, Suppressor of tumorigenicity 6 protein, Tetraspanin-27, Tspan-27, TSPAN274F9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Jurkat and HEL cell lines. Hybridoma: Myeloma X63/AG8. x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3732
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.