missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD81 Antibody (rC81/3442), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18678137 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18678137 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18678137 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308795PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD81 Monoclonal antibody specifically detects CD81 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD81
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon rC81/3442
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD81 protein (Uniprot: P60033 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 975
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.