missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD81 Antibody (431301), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30024247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30024247 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30024247 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4865APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD81 Monoclonal antibody specifically detects CD81 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD81
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 431301
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7
Especie del huésped Rat
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse CD81, Met1-Tyr236, Accession # NP_598416
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 975
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.