missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 beta Antibody (V45P5C6*G8), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18731901 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18731901 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18731901

Marca: Novus Biologicals NBP250153MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 beta Monoclonal antibody specifically detects CD8 beta in Fish samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8 beta
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon V45P5C6*G8
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 926
Especies diana Fish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.