Learn More
CD8 beta Antibody (V45P5C6*G8), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18780883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18780883 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18780883
Marca: Novus Biologicals NBP250153DL594
Mouse Monoclonal Antibody
CD8 beta Monoclonal antibody specifically detects CD8 beta in Fish samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD8 beta
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon V45P5C6*G8
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 926
Especies diana Fish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ