missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 beta Antibody (H35-17.2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594320 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594320 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594320 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308222JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD8 beta Monoclonal antibody specifically detects CD8 beta in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8 beta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon H35-17.2
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Five day mixed leukocyte culture population, C57BL/6 anti-BALB/c (Uniprot: P10300)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 926
Especies diana Mouse, Human (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.