missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 beta Antibody (CBB/1595), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586583 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18586583 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586583

Marca: Novus Biologicals NBP308335UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 beta Monoclonal antibody specifically detects CD8 beta in Bovine, Goat, Sheep samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8 beta
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CBB/1595
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against bovine CD8b. (Uniprot: P10966)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 926
Especies diana Bovine, Goat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.