missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (V44P1H9*F11), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18189097 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18189097 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18189097

Marca: Novus Biologicals NBP250152V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Fish samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon V44P1H9*F11
Conjugado DyLight 405
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Símbolos de los genes CD8A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especies diana Fish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.