missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (SPM548), Novus Biologicals™

Código de producto. 18122072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18122072 0.1 mg 0.10 miligramo
18167263 0.02 mg 0.02 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18122072

Marca: Novus Biologicals NBP2328350.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8 alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM548
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunoprecipitation 0.5-1ug/500ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1.0ug/ml
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P01732
Alias de gen CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8a antigen, CD8a molecule, Leu2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, RPA-T8, RPA-T8 antibody flow, RPA-T8 CD8, RPA-T8 Clone, RPA-T8 Flow, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Símbolos de los genes CD8A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD8 recombinant protein
Peso molecular del antígeno 32 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especificidad de la prueba CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells. For mature T-cells, CD4 and CD8 are mutually exclusive, so anti-CD8, generally used in conjunction with anti-CD4. It is a useful marker for distinguishing helper/inducer T-lymphocytes, and most peripheral T-cell lymphomas are CD4+/CD8-. Anaplastic large cell lymphoma is usually CD4+ and CD8-, and in T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, CD4 and CD8 are often co-expressed. CD8 is also found in littoral cell angioma of the spleen.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.