missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (RPA-T8), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30034127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30034127 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30034127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3802PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RPA-T8
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD8 alpha , Accession # NP_741696
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.