Descripción
CD8 Polyclonal specifically detects CD8 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD8 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | 10 mM PBS, pH 7.4 with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P01732 |
| Alias de gen | CD8, CD8a molecule, LEU2, p32 |
| Símbolos de los genes | CD8A |
| Mostrar más |
For Research Use Only