missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (C8/468), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18186813 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18186813

Marca: Novus Biologicals NBP234589APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon C8/468
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Símbolos de los genes CD8A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD8 recombinant protein (Uniprot: P01732 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Immunophenotyping, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925.0
Especificidad de la prueba CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells. For mature T-cells, CD4 and CD8 are mutually exclusive, so anti-CD8, generally used in conjunction with anti-CD4. It is a useful marker for distinguishing helper/inducer T-lymphocytes, and most peripheral T-cell lymphomas are CD4+/CD8-. Anaplastic large cell lymphoma is usually CD4+ and CD8-, and in T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, CD4 and CD8 are often co-expressed. CD8 is also found in littoral cell angioma of the spleen.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.