missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (1033123), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18037145 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18037145 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18037145 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3803X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1033123
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD8 alpha , Ser22-Val198, Accession # NP_741969.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.