Learn More
CD79B Antibody (HM79-11), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18537320 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18537320 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18537320 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065611H
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD79B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HM79-11
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno CD79 alpha/CD79 beta heterodimer purified from WEH1231 B cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 974
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG